Läs mer
Vatten (Ultra Pure) för laboratoriebruk, AAS och ICP , Chem Lab
Produktkod. 11988484
Change view
Kvantitet:
20 L
Förpackningsstorlek:
20 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11988484 20 L 20 L
1 options
Produktkod. 11988484 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL02.2101.9520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    582.00 SEK
    448.46 SEK / 20 L
    Save 133.54 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Specifikationer
pH 5 till 7,5
CAS 7732-18-5
Färg Färglös
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Molekylformel H2O
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
LEDER O
IUPAC-namn vatten
Molekylvikt (g/mol) 18.02
Förpackning Ecopack (påse i låda)
Densitet 1 g/mL
Kvantitet 20 L
Fysisk form Vätska
Reningsmetod ASTM D-94, D-129