Läs mer
Water, Ultra Resi-analyzed, J.T. Baker™
Produktkod. 15334575 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
4 L
Förpackning:
Glass
Förpackningsstorlek:
4 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15334575 4 L Glass 4 L
1 options
Produktkod. 15334575 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 421903
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Water
CAS 7732-18-5
Färg Colorless
Smältpunkt 0°C
Kokpunkt 100°C
Molekylformel H2O
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
LEDER O
IUPAC-namn oxidane
Molekylvikt (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Formel vikt 18
Förpackning Glass
Kvantitet 4 L
Fysisk form Liquid