Läs mer
Vatten, Ultraspårelementanalys, Fisher Chemical™
Produktkod. 11934391 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2 L
Förpackning:
LDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11934391 500 mL LDPE-flaska 500ml
11924391 1 L LDPE-flaska 1 L
12038598 2 L LDPE-flaska 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11934391 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer W9500
Besparingar på avloppsvattenanalyser
Använd kampanjkoden 28023
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Förpackad i speciellt förrengjorda LDPE-flaskor för att skydda produktens integritet
  • Utvärderad för 65 metallföroreningar i ppt-intervallet
  • Också specificerad för≤ 1ppb för klorid-, fosfat- och sulfatanjonföroreningar
  • Förpackad i förrengjorda LDPE-flaskor för att bibehålla produktens integritet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 18.015
MDL-nummer 11332
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-namn oxidan
LEDER O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Water
pH 7
Färg Färglös
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Formel vikt 18.02
Kvalitet Ultraspårelementanalys
Förpackning LDPE-flaska
Ångtryck 17.5mmHg at 20°C
Densitet 1.000g/cm³
Analyscertifikat Certificate of Lot Analysis included with each bottle.
Kvantitet 500 mL
Fysisk form Vätska