Läs mer
Vatten, ultrarent, HPLC-klass
Produktkod. 11348217
Change view
Kvantitet:
1 L
4 L
4 x 4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
16 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11348217 1 L 1 L
11338217 4 L -
11358217 4 x 4 L 16 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11348217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 022934.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    750.00 SEK
    606.65 SEK / 1 L
    Save 143.35 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18,015 g/mol
Ultrapure vatten används som en mobil fas i högpresterande vätskekromatografi och vätskekromatografi i kombination med masspektrometri. Det används också vid konduktometrisk titrering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 18.015
MDL-nummer MFCD00011332
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-namn oxidan
LEDER O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Water
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Löslighetsinformation Blandbar med metanol, aceton, etanol.
Formel vikt 18.02
Kvalitet HPLC
Densitet 1.000
Kvantitet 1 L
Brytningsindex 1.333
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.