Läs mer
Vatten, ULTREX™ II Ultrapure Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15518384 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Polyflaska med smal mun
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15518384 1 L Polyflaska med smal mun 1 L
1 options
Produktkod. 15518384 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 690602
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagenser för kritisk elementaranalys med mindre än 10 delar per biljon (ppt) nivåer på upp till 65 element
    För användning i ICP (Induktivt kopplad plasmaspektrometri), Spårmetallanalys
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Water
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
LEDER O
IUPAC-namn oxidan
Molekylvikt (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Formel vikt 18
Kvalitet ULTREX™ II Ultrapure Reagens
Förpackning Polyflaska med smal mun
Kvantitet 1 L
Densitet 1L = 1.00kg