Läs mer
Memmert™ Vattenbad WTB
Produktkod. 17124604 Handla allt Memmert Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
7,5 l
10 l
17,5 l
23,1 l
37,5 l
51 l
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
17124604 51 l -
17198974 7,5 l Varje
17178974 10 l -
17188974 17,5 l -
17145951 23,1 l -
16807036 37,5 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17124604 Leverantör Memmert™ Leverantörsnummer WTB50
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-11-2026
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Idealisk för temperaturkontroll av salvor, emulsioner, prover, plattor och näringslösningar i laboratoriet, samt varmförvaring och kalibrering i industrisegmentet.
Intuitiv, flexibel och kalibrerbar - dessa tre ord beskriver Memmert vattenbad WTB.
  • Modellstorlekar: 6, 11, 15, 24, 35 och 50
  • Temperaturintervall vid drift +5°C över omgivningstemperaturen upp till +100°C
  • Arbetstemperaturområde med Peltier kylenhet CDP: +10 C°till 100°C
  • Temperaturinställning: Celsuis/Fahrenheit
  • Temperaturkontroll: tvåstegssäkerhetssystem för att förhindra övertemperatur, individuellt justerbart övertemperaturlarm.
  • Timer: digital timer från 1 minut upp till 99 timmar och 59 minuter, visuell och akustisk
  • Intuitiv att använda, anpassningsbar fjärrskärm CustomView
  • Utmärkt driftkoncept: grafisk färgdisplay med pekskärm och bekväm menynavigering
  • Praktisk och robust: snabb vattendränering, enkel att rengöra
  • Kan utökas flexibiliteten med skräddarsydda tillbehör (t.ex. cirkulationspump, kylenhet, skakapparat, provrörshållare)
  • Kan kalibreras för exakta temperaturinställningar (2-punktskalibrering)
Perfekt för dagligt bruk i laboratoriet: Den högkvalitativa rostfria behållaren med rundade hörn är lätt att rengöra och kan tömmas helt med hjälp av standarddrängeringsventilen utan att rester lämnas kvar. Den kompakta ergonomiska designen gör att Memmert WTB passar på alla laboratoriebord.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 51 l
Certifikat och efterlevnad CE
Temperaturområde Minst 5 över omgivningstemperatur till 100 °C
Typ Vattenbad
Visa 3,5 tum grafisk färgskärm med pekskärm
Timer Digital timer från 1 min. upp till 99 timmar 59 min., visuellt och akustiskt
Mått (D x B x H) 554 x 679 x 295 mm
Mått (LxBxH) Inredning 592 x 472 x 200 mm
Fraktvikt (metrisk) 23 kg
Vikt (metrisk) 16 kg
Frekvens 50/60 Hz