Läs mer
Thermo Scientific™ WaterBugs™ Escherichia coli stam C1
Produktkod. 12986047
Change view
Kvantitet:
10 tester/kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12986047 10 tester/kit Varje
1 options
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Produktkod. 12986047 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R4751985
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6045.00 SEK
    5250.32 SEK / Paket med 1
    Save 794.68 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
If you would like to order, a signed ATCC agreement is required.
Thermo Scientific™ WaterBugs Escherichia coli stam C1 används för kvalitetskontroll av vatten/avloppsvatten; mikroorganismer tillförs Quanti-Cult formatera.
Thermo Scientific™ WaterBugs Escherichia coli stam C1 används för kvalitetskontroll av vatten/avloppsvatten; mikroorganismer tillförs Quanti-Cult formatera.
  • Tillför <50 CFU i ett enda inokulum för att efterlikna vattenprover
  • En test/rekonstituerad injektionsflaska
Beställningsvarningar:
Levereras med 10 flaskor med konserverade organismer; 10 rehydreringsflaskor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Escherichia coli stam C1
Formatera Quanti-Cult
Produkttyp Organismer för kvalitetskontroll
Målorganismklass Gramnegativa stavar
Testtyp Kvantitativ kvalitetskontroll
Förpackningstyp 10 Test/Kit
Kvantitet 10 tester/kit
De ATCC Licensierad derivatemblem, den ATCC Licensierad derivatordmärke och ATCC katalogmärken är varumärken som tillhör ATCC™ och används under licens.