Läs mer
Lab Armor™ Vattenlöst pärlbad
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 l
6 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Lågt underhåll
- Miljövänlig - pärlor är återvinningsbara
- Använd 50 % mindre el
- Inga bakteriedödande medel behövs
- Pärlor håller saker på plats, vilket eliminerar behovet av ställ och vikter
- Badet är alltid redo, vilket eliminerar uppvärmningstider
- Säkrare drift än oljebad
- Torr, inert, giftfri aluminiumoxid säkerställer riskfri tömning, rengöring och påfyllning
- Pärlor har hög värmeledningsförmåga:± 180 °C
- Pärlor mäter 5 till 8 mm dia.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Vattenfritt pärlbad |
| Kapacitet (metrisk) | 6 l |
| För användning med (applikation) | Uppvärmning av en mängd olika prover och behållare, inklusive tallrikar med flera brunnar, petriskålar och prover med öppen topp i alla vinklar. Pärlor kan också användas i en behållare för frysar, ugnar och inkubatorer. |
| Spänning | 220 V |