Läs mer
Lab Armor™ Vattenlöst pärlbad utan pärlor
Produktkod. 15650034 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15650034 20 l Varje
1 options
Produktkod. 15650034 Leverantör Lab Armor™ Leverantörsnummer 1012227
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35922.69 SEK
    32539.43 SEK / Paket med 1
    Save 3383.26 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 15-01-2027
Lågt underhåll och miljövänligt alternativ till vattenbad. Dessa vattenlösa pärlbad använder metalliska pärlor istället för vatten, vilket ger exceptionell temperaturjämnhet.
  • Lågt underhåll
  • Miljövänlig - pärlor är återvinningsbara
  • Använd 50 % mindre el
  • Inga bakteriedödande medel behövs
  • Pärlor håller saker på plats, vilket eliminerar behovet av ställ och vikter
  • Badet är alltid redo, vilket eliminerar uppvärmningstider
  • Säkrare drift än oljebad
  • Torr, inert, giftfri aluminiumoxid säkerställer riskfri tömning, rengöring och påfyllning
  • Pärlor har hög värmeledningsförmåga:± 180 °C
  • Pärlor mäter 5 till 8 mm dia.
Obs: Pärlor ingår inte; säljs separat (10122-25).
Specifikationer
Beskrivning Vattenfritt pärlbad
Kapacitet (metrisk) 20 l
För användning med (applikation) Uppvärmning av en mängd olika prover och behållare, inklusive tallrikar med flera brunnar, petriskålar och prover med öppen topp i alla vinklar. Pärlor kan också användas i en behållare för frysar, ugnar och inkubatorer.
Spänning 220 V