Läs mer
Lab Armor™ Vattenlöst pärlbad
Produktkod. p-7224516 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 L
6 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15311296
Brand: Lab Armor™ 1012205
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Lågt underhåll och miljövänligt alternativ till vattenbad. Dessa vattenlösa pärlbad använder metalliska pärlor istället för vatten, vilket ger exceptionell temperaturjämnhet.
  • Lågt underhåll
  • Miljövänlig - pärlor är återvinningsbara
  • Använd 50 % mindre el
  • Inga bakteriedödande medel behövs
  • Pärlor håller saker på plats, vilket eliminerar behovet av ställ och vikter
  • Badet är alltid redo, vilket eliminerar uppvärmningstider
  • Säkrare drift än oljebad
  • Torr, inert, giftfri aluminiumoxid säkerställer riskfri tömning, rengöring och påfyllning
  • Pärlor har hög värmeledningsförmåga:± 180 °C
  • Pärlor mäter 5 till 8 mm dia.
Notera: Pärlor ingår inte; säljs separat.
Specifikationer
Beskrivning Vattenfritt pärlbad
Kapacitet (metrisk) 5 L
För användning med (applikation) Uppvärmning av en mängd olika prover och behållare, inklusive tallrikar med flera brunnar, petriskålar och prover med öppen topp i alla vinklar. Pärlor kan också användas i en behållare för frysar, ugnar och inkubatorer.
Spänning 220 V