Läs mer
Labconco™ WaterPro™ PS Vattenpoleringsstation
Produktkod. 15492212 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Typ:
PS och PS/UF Startup Kit
PS/HPLC och PS HPLC/UF Startup Kit
Modell:
WaterPro PS HPLC/UF Hybrid
WaterPro PS och PS/UF
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Modell
15492212 PS och PS/UF Startup Kit WaterPro PS och PS/UF
15302104 PS/HPLC och PS HPLC/UF Startup Kit WaterPro PS HPLC/UF Hybrid
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15492212 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 9047101
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
WaterPro™ PS Vattenpoleringsstation med filter, förfilter och patroner för Labconco WaterPro PS och RO vattenreningssystem.
  • Allmän kemi/UF-poleringssats innehåller aktivt kolpatron (1), avjoniseringskassetter med blandad bädd av poleringskvalitet (3).
  • Sats krävs för modellerna 9000520, 9000521, 9000530, 9000531, 9000540, 9000541, 9000560, 9000561, 9000570, 9000571, 9000571, 9000571, 9000571, 500 9000720, 9000721, 9000730, 9000731, 9000740, 9000741, 9000760, 9000761, 9000770, 9000771, 90007 och 90007 och 90007
Beställningsinfo
Alla modeller kräver startsatser, säljs separat. Enhetens mått (inklusive skålar) (L x B x H): 7 3/4 x 31 1/8 x 28 7/8 tum. (20 x 79 x 73 cm). För 115 V 60 Hz, 230 V 50 Hz modeller också tillgängliga via din Fisher Scientific™ Representant.
†Levereras med ventil för att dispensera typ I-vatten och pistol för att dispensera typ I, pyrogenfritt vatten.
Specifikationer
Beskrivning WaterPro PS och PS/UF Startup Kit
Bakterieinnehåll 0,001 CFU/ml
Daglig produktion 1 till 250 L
Endotoxinkoncentration <0,001 EU/ml
Matarvattenkälla Omvänd osmos kran
Flödeshastighet 1,1 l/min.
Produkt Vattentyp Typ 1
Resistivitet 16 till 18,2 M Ω·cm
Totalt organiskt kol <30 ppb
Typ PS och PS/UF Startup Kit
För användning med (utrustning) WaterPro™ PS polerstation
Inkluderar Aktivt kolpatron (1) och avjoniseringspatroner med blandad bädd av poleringskvalitet (3)
Modell WaterPro PS och PS/UF
Vikt (engelska) 9.5 lb.
Vikt (metrisk) 4.3 kg