Läs mer
Labconco™ WaterPro™ System för omvänd osmos (RO).
Produktkod. 15320611 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Elektriska krav:
230 V 50/60 Hz
Pluggtyp:
Schuko
Produktkod. Elektriska krav Pluggtyp
15320611 230 V 50/60 Hz Schuko
1 options
Produkter i denna grupp kan ha andra spänningar än standarden US 110/115V. Vänligen granska och bekräfta ditt val innan du slutför din beställning. Vissa av dessa produkter kan eventuellt inte returneras.
Produktkod. 15320611 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 9075030
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Produkter i denna grupp kan ha andra spänningar än standarden US 110/115V. Vänligen granska och bekräfta ditt val innan du slutför din beställning. Vissa av dessa produkter kan eventuellt inte returneras.
Tre filter (för-, kol- och RO-membran) kombinerade för att leverera högkvalitativt renat vatten med omvänd osmos
  • Idealisk för laboratorieapplikationer som reagensberedning och sköljning av glas
  • Skaffa renat sköljvatten genom att ansluta till laboratorieglasbrickor, som t.ex SteamScrubber™ eller FlaskScrubber™
  • Tidsinställd dosering från 1 till 99,9 min. för obevakad drift
  • Temperaturkompenserad ledningsförmåga LED-monitor visar vattenkvalitet i mikrosiemens från 1 till 999
  • Dispensera manuellt från ventilen eller med dispenseringspistol (säljs separat) med en hastighet av 8,7L/min. (tank full) eller 1L/min. (tanken tom)
  • Förrådstankens luftventilfilter tar bort bakterier och bibehåller vattenkvaliteten
  • Automatisk spolventil förlänger RO-membranets livslängd genom att automatiskt spola RO-membranet och tanken i tre minuter efter varje 12-timmarsperiod av inaktivitet
  • Intern tryckmätare övervakar och visar RO-renat vattentryck från 0 till 160psi
  • Hållbar frontpanel i rostfritt stål av typ 304; pulverlackerat stålskåp
  • Skålar i vit polypropen med stor kapacitet med gängade huvuden
  • Inbyggd 17L lagringstank av polyeten
  • Tyst 1/4 hk motor/vinghjulspump
  • Väggmonterbar
Certifikat
ETL listad.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, ETL
Kapacitet (metrisk) 17 L
Fodervattenövervakning Nej
Matarvattenkälla Tryck på
Flödeshastighet 1,1 l/min.
Produkt Vattentyp Typ 3 till 4
TOC Monitor med UV-intensitetsövervakning Nej
Typ System för omvänd osmos
Visa LED
Pluggtyp Schuko
Tryckområde 0 till 160 psi
Reningsmetod Kolfiltrering, omvänd osmos
Bredd (engelska) 31,1 tum
Bredd (metrisk) 78 cm
Höjd (engelska) 30,8 tum.
Höjd (metrisk) 78 cm
Djup (engelska) 7,6 tum.
Djup (metriskt) 19.3 cm
Vikt (engelska) 90 lb.
Vikt (metrisk) 40.8 kg
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Spänning 230 V
Amperage 6 A
Frekvens 50/60 Hz