Läs mer
Brannan™ Vattentät Klassisk Digital Max Min termometer
Beskrivning
- Brannan unik design
- Vattentät till IP66
- Trippeldisplay visar samtidigt max, minimum och aktuell temperatur
- Lämplig för användning i kyl och frys
- Hög noggrannhet
- Område -20 till +50 grader C/F (växlingsbar)
- Digital med lättläst LCD
- Hängkrok
- Dubbel skala° C &° F
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE, Rosh& WEEE |
| Visa mått | 50 x 15 mm |
| För användning med (applikation) | Att berätta maximal, aktuell och lägsta temperatur samtidigt |
| Höjd (engelska) | 8,27 tum. |
| Höjd (metrisk) | 21 cm |
| Längd (metrisk) | 7 cm |
| Material | Plast |
| Modell | 12/434/3 |
| Upplösning | 0,1 °C |
| Vikt (engelska) | 0.38 lb. |
| Visa mer |