Läs mer
Kolmi Hopen™ Vattentäta CPE skoöverdrag
Produktkod. 17978025 Handla allt Medicom Produkter
Change view
Tjocklek:
38 cm
41 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tjocklek
17978025 41 cm
17730159 38 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17978025 Leverantör Kolmi Hopen™ Leverantörsnummer H10150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4015.00 SEK
    1350.79 SEK / Paket med 2000
    Save 2664.21 SEK
    66% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bär dessa CPE-skoöverdrag i industri- eller cateringmiljöer.
  • Engångs- och vattentät
  • Avsedd att bäras av besökare, patienter eller vårdgivare
  • Kan användas som ett objekt för miljökontroll i HACCP-metoder och olika industrier
  • H10150-modellen är tjockare och mer motståndskraftig; kan användas i statiska arbetssituationer
Specifikationer
Storlek Intermediär
Material CPE
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Tjocklek 41 cm
För användning med (applikation) Industriell
Certifikat och efterlevnad ISO 9001