Läs mer
Tempshield™ Vattentät Cryo-Gloves™
Produktkod. 16002272
Change view
Färg:
Blått
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
16002272 Blått 1 par
1 options
Produktkod. 16002272 Leverantör Tempshield™ Leverantörsnummer WRXLWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2574.99 SEK
    1917.03 SEK / 1 par
    Save 657.96 SEK
    25% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-03-2027
Vattentät Cryo-Gloves™ ger överlägsen fingerfärdighet och handskydd när du arbetar med flytande kväve. Den flerskiktiga konstruktionen möjliggör en maximal nivå av termiskt skydd och det termiska innerfodret leder bort fukt från händerna och bibehåller komforten under längre perioder.
  • Tunt, sömlöst 100 % vattentätt foder ger skydd mot spill och stänk
  • Hög nivå av termiskt skydd vid exponering för kryogena vätskor
  • För ultrakalla applikationer ner till -196 °C (-320 °F)
  • CE-kategori III: EN 511, EN 388, EN 420
  • Tillämpningar: dispensering/överföring av kryogena vätskor, avlägsnande av prover från kryogena vätskor, alla öppna kryogena behållare med risk för exponering för vätskor eller stänk
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE Kat. III, EN 511, EN 388, EN 420
Färg Blått
Produkttyp Kryogena handskar
Storlek X-large
Stil Handled
Temperatur (metrisk) Max -196 °C
För användning med (applikation) Dispensera/överföring av kryogena vätskor, ta bort prover från kryogena vätskor, alla öppna kryogena behållare med risk för exponering för vätskor eller stänk
Serie Tempshield™ Cyro-skydd™