Läs mer
Thermo Scientific™ Vattentäta kryohandskar - armbågslängd
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
Hantera prover på ett säkert sätt från frysar med ultralåg temperatur och kryogen förvaring med Thermo Scientific™ Vattentäta kryohandskar. Finns i armbågs-, mellanarms- och axellängd.
- Ger stänkskydd
- Bekväm, lätt, andas
- Sidospännen för snabb på/av
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Armbågslängd |
| Produkttyp | Vattentäta kryogena handskar |
| Storlek | Betydande |
| För användning med (applikation) | Kryogent konservering |
| Längd (engelska) | 18 tum |
| Längd (metrisk) | 45.7 cm |