Läs mer
Thermo Scientific™ Tempshield™ Cryohandskar - Armbågslängd
Produktkod. 16439019 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
1 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
16439019 X-large -
16429019 Intermediär -
15342547 Betydande 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16439019 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 189447
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9467.27 SEK
    8545.46 SEK / 1 par
    Save 921.81 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-03-2027
Flerskiktskonstruktion möjliggör termiskt skydd, flexibilitet och fingerfärdighet, vilket är viktiga egenskaper när funktion är viktigt och säkerhet avgörande. Högpresterande, termisk innerfodret transporterar bort fukt från händerna och bibehåller komforten under längre perioder.
Flerskiktskonstruktion möjliggör termiskt skydd, flexibilitet och fingerfärdighet, vilket är viktiga egenskaper när funktion är viktigt och säkerhet avgörande. Högpresterande, termisk innerfodret transporterar bort fukt från händerna och bibehåller komforten under längre perioder. Säkerhetscertifierad för att uppfylla EU-standarder för CE-katt. III: EN511, EN388, EN ISO 21420. Finns i handleds-, armbågs-, mittarms- och axellängdsalternativ.
  • Ger skydd mot stänk
  • Bekväm, lätt, andningsvänlig
Certifikat
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
Beskrivning Armbågslängd
Produkttyp Vattentäta kryogena handskar
Storlek X-large
För användning med (applikation) Kryogent konservering
Längd (engelska) 18 tum
Längd (metrisk) 45.7 cm
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420