Läs mer
Thermo Scientific™ Tempshield™ Cryohandskar – medellång armlängd
Produktkod. 10261200 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Förpackningsstorlek:
1 par
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
10261200 Betydande Varje
15177665 Liten 1 par
13497788 Intermediär 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10261200 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 189443
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6825.00 SEK
    5754.89 SEK / Paket med 1
    Save 1070.11 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Flerskiktskonstruktion möjliggör termiskt skydd, flexibilitet och fingerfärdighet, vilket är viktiga egenskaper när funktion är viktigt och säkerhet avgörande. Högpresterande, termisk innerfodret transporterar bort fukt från händerna och bibehåller komforten under längre perioder.
Flerskiktskonstruktion möjliggör termiskt skydd, flexibilitet och fingerfärdighet, vilket är viktiga egenskaper när funktion är viktigt och säkerhet avgörande. Högpresterande, termisk innerfodret transporterar bort fukt från händerna och bibehåller komforten under längre perioder. Säkerhetscertifierad för att uppfylla EU-standarder för CE-katt. III: EN511, EN388, EN ISO 21420. Finns i handleds-, armbågs-, mittarms- och axellängdsalternativ.
  • Ger skydd mot stänk
  • Bekväm, lätt, andningsvänlig
Certifikat
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
Beskrivning Mellanarmslängd
Produkttyp Vattentäta kryogena handskar
Storlek Betydande
För användning med (applikation) Kryogent konservering
Längd (engelska) 14 till 15 tum.
Längd (metrisk) 35,5 till 38 cm