Läs mer
Thermo Scientific™ Vattentäta kryohandskar - mellanarmslängd
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Förpackningsstorlek:
1 par
Varje
Beskrivning
Hantera prover på ett säkert sätt från frysar med ultralåg temperatur och kryogen förvaring med Thermo Scientific™ Vattentäta kryohandskar. Finns i armbågs-, mellanarms- och axellängd.
- Ger stänkskydd
- Bekväm, lätt, andas
- Sidospännen för snabb på/av
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Mellanarmslängd |
| Produkttyp | Vattentäta kryogena handskar |
| Storlek | Intermediär |
| För användning med (applikation) | Kryogent konservering |
| Längd (engelska) | 14 till 15 tum. |
| Längd (metrisk) | 35,5 till 38 cm |