Läs mer
Thermo Scientific™ Tempshield™ Cryohandskar – medellång armlängd
Produktkod. 15177665 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Förpackningsstorlek:
1 par
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15177665 Liten 1 par
13497788 Intermediär 1 par
10261200 Betydande Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15177665 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 189441
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7289.69 SEK
    6582.16 SEK / 1 par
    Save 707.53 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Flerskiktskonstruktion möjliggör termiskt skydd, flexibilitet och fingerfärdighet, vilket är viktiga egenskaper när funktion är viktigt och säkerhet avgörande. Högpresterande, termisk innerfodret transporterar bort fukt från händerna och bibehåller komforten under längre perioder.
Flerskiktskonstruktion möjliggör termiskt skydd, flexibilitet och fingerfärdighet, vilket är viktiga egenskaper när funktion är viktigt och säkerhet avgörande. Högpresterande, termisk innerfodret transporterar bort fukt från händerna och bibehåller komforten under längre perioder. Säkerhetscertifierad för att uppfylla EU-standarder för CE-katt. III: EN511, EN388, EN ISO 21420. Finns i handleds-, armbågs-, mittarms- och axellängdsalternativ.
  • Ger skydd mot stänk
  • Bekväm, lätt, andningsvänlig
Certifikat
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
Beskrivning Mellanarmslängd
Produkttyp Vattentäta kryogena handskar
Storlek Liten
För användning med (applikation) Kryogent konservering
Längd (engelska) 14 till 15 tum.
Längd (metrisk) 35,5 till 38 cm