Läs mer
Thermo Scientific™ Tempshield™ Cryohandskar – axellängd
Produktkod. 16670876 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Storlek:
Intermediär
Betydande
Förpackningsstorlek:
1 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
16670876 Intermediär -
15525746 Betydande 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16670876 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 189448
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9175.00 SEK
    8772.43 SEK / 1 par
    Save 402.57 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 10-03-2027
Flerskiktskonstruktion möjliggör termiskt skydd, flexibilitet och fingerfärdighet, vilket är viktiga egenskaper när funktion är viktigt och säkerhet avgörande. Högpresterande, termisk innerfodret transporterar bort fukt från händerna och bibehåller komforten under längre perioder.
Flerskiktskonstruktion möjliggör termiskt skydd, flexibilitet och fingerfärdighet, vilket är viktiga egenskaper när funktion är viktigt och säkerhet avgörande. Högpresterande, termisk innerfodret transporterar bort fukt från händerna och bibehåller komforten under längre perioder. Säkerhetscertifierad för att uppfylla EU-standarder för CE-katt. III: EN511, EN388, EN ISO 21420. Finns i handleds-, armbågs-, mittarms- och axellängdsalternativ.
  • Ger skydd mot stänk
  • Bekväm, lätt, andningsvänlig
Certifikat
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
Beskrivning Axellängd
Produkttyp Vattentäta kryogena handskar
Storlek Intermediär
För användning med (applikation) Kryogent konservering
Längd (engelska) 28 tum
Längd (metrisk) 71 cm