Läs mer
Thermo Scientific™ Vattentäta kryohandskar - axellängd
Produktkod. p-4525028 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Storlek:
Intermediär
Betydande
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 16670876
Brand: Thermo Scientific™ 189448
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hantera prover på ett säkert sätt från frysar med ultralåg temperatur och kryogen förvaring med Thermo Scientific™ Vattentäta kryohandskar. Finns i armbågs-, mellanarms- och axellängd.
  • Ger stänkskydd
  • Bekväm, lätt, andas
  • Sidospännen för snabb på/av
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Axellängd
Produkttyp Vattentäta kryogena handskar
Storlek Intermediär
För användning med (applikation) Kryogent konservering
Längd (engelska) 28 tum
Längd (metrisk) 71 cm