Läs mer
Tempshield™ Vattentät Cryo-Grip™ Handskar
Produktkod. 16052212
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Stil:
Armbåge
Axel
Handled
Mittarmen
Förpackningsstorlek:
1 par
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Stil Förpackningsstorlek
16052212 Betydande Axel 1 par
16072222 Liten Armbåge 1 par
16022222 Intermediär Handled 1 par
16002212 Intermediär Mittarmen 1 par
16042202 Intermediär Armbåge 1 par
16012222 Betydande Handled 1 par
16032202 Betydande Armbåge 1 par
16092202 Betydande Mittarmen 1 par
16022212 X-large Mittarmen 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 16052212 Leverantör Tempshield™ Leverantörsnummer CGSHLWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4685.00 SEK
    3628.94 SEK / 1 par
    Save 1056.06 SEK
    22% Av
I lager
Vattentät Cryo-Grip™ Handskar - Överlägsen fingerfärdighet och handskydd vid arbete med flytande kväve. Den flerskiktiga konstruktionen möjliggör en maximal nivå av termiskt skydd och det termiska innerfodret leder bort fukt från händerna och bibehåller komforten under längre perioder.
  • Grepphandflatan för förbättrad fingerfärdighet vid hantering av små föremål
  • Tunt, sömlöst 100 % vattentätt foder ger skydd mot spill och stänk
  • Hög nivå av termiskt skydd vid exponering för kryogena vätskor
  • För ultrakalla applikationer ner till -196 °C (-320 °F)
  • Maximal nivå av termiskt och stänkskydd, flexibilitet och fingerfärdighet
  • CE-kategori III: EN 511, EN 388, EN 420
  • Användningsområde: hantering av mindre föremål eller prover som har lagrats eller härdat i kryogena vätskor, dispensering/överföring av kryogena vätskor, eventuella öppna kryogena behållare med risk för exponering för vätskor eller stänk.
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE Kat. III, EN 511, EN 388, EN 420
Färg Blått
Produkttyp Kryogena handskar
Storlek Betydande
Stil Axel
Temperatur (metrisk) Max -196 °C
För användning med (applikation) Hantering av mindre föremål eller prover lagrade eller härdade i kryogena vätskor, dispensering/överföring av kryogena vätskor, alla öppna kryogena behållare med risk för exponering för vätskor eller stänk
Serie Tempshield™ Cyro-skydd™