Läs mer
Tempshield™ Vattentät Cryo-Grip™ Handskar
Stil:
Handled
Mid-Arm
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- Grepphandflatan för förbättrad fingerfärdighet vid hantering av små föremål
- Tunt, sömlöst 100 % vattentätt foder ger skydd mot spill och stänk
- Hög nivå av termiskt skydd vid exponering för kryogena vätskor
- För ultrakalla applikationer ner till -196 °C
- CE-kategori III: EN 511, EN 388, EN 420
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE Kat. III, EN 511, EN 388, EN 420 |
| Färg | Rosa |
| Produkttyp | Kryogena handskar |
| Storlek | Intermediär |
| Stil | Mid-Arm |
| Temperatur (metrisk) Max | -196 °C |
| För användning med (applikation) | Hantering av mindre föremål eller prover lagrade eller härdade i kryogena vätskor, dispensering/överföring av kryogena vätskor, alla öppna kryogena behållare med risk för exponering för vätskor eller stänk |
| Serie | Tempshield™ Cyro-skydd™ |