missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tempshield™ Vattentät Cryo-Grip™ Handskar

Produktkod. 16022212
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Stil:
Armbåge
Axel
Handled
Mid-Arm
Förpackningsstorlek:
1 par
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16022212

Brand: Tempshield™ CGMAXLWP

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Vattentät Cryo-Grip™ Handskar - Överlägsen fingerfärdighet och handskydd vid arbete med flytande kväve. Den flerskiktiga konstruktionen möjliggör en maximal nivå av termiskt skydd och det termiska innerfodret leder bort fukt från händerna och bibehåller komforten under längre perioder.

  • Grepphandflatan för förbättrad fingerfärdighet vid hantering av små föremål
  • Tunt, sömlöst 100 % vattentätt foder ger skydd mot spill och stänk
  • Hög nivå av termiskt skydd vid exponering för kryogena vätskor
  • För ultrakalla applikationer ner till -196 °C (-320 °F)
  • Maximal nivå av termiskt och stänkskydd, flexibilitet och fingerfärdighet
  • CE-kategori III: EN 511, EN 388, EN 420
  • Användningsområde: hantering av mindre föremål eller prover som har lagrats eller härdat i kryogena vätskor, dispensering/överföring av kryogena vätskor, eventuella öppna kryogena behållare med risk för exponering för vätskor eller stänk.

Specifikationer

Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE Kat. III, EN 511, EN 388, EN 420
Färg Blått
Produkttyp Kryogena handskar
Storlek X-large
Stil Mid-Arm
Temperatur (metrisk) Max -196 °C
För användning med (applikation) Hantering av mindre föremål eller prover lagrade eller härdade i kryogena vätskor, dispensering/överföring av kryogena vätskor, alla öppna kryogena behållare med risk för exponering för vätskor eller stänk
Serie Tempshield™ Cyro-skydd™
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.