Läs mer
Testo™ Vattentät nedsänknings-/penetrationssond
Produktkod. 10513261
Svarstid:
7 sek.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10513261
Brand: Testo™ 0602 1293
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna sond för en mängd olika applikationer. Testo™ Vattentäta nedsänknings-/penetrationssonder garanterar snabb temperaturmätning i vätskor och halvfasta medier.
  • Termoelement typ K
  • Svarstid på 7 sekunder
  • Vattentät
  • Mätområde: -60 till +400 °C
Specifikationer
Inkluderar Nedsänknings-/penetrationssond, 5 dia. x 114 mm L Sondskaft, 3,7 dia. x 50 mm L Sondaxelspets,– 60 till °400 C Mätområde, 7 sek. Svarstid, vattentät, med 1,2 ml fast kabel
Certifikat och efterlevnad EN 60584-2
Svarstid 7 sek.