Läs mer
Hanna Instruments™ Vattentät pH/ledningsförmåga/TDS-testare
Produktkod. 10381032
Område (pH):
0 till 14
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10381032
Brand: Hanna Instruments™ HI98129
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gör att mäta pH snabbt och enkelt. Hanna Instruments™ Vattentät pH/ledningsförmåga/TDS-testare är lätt och vattentät och erbjuder hög noggrannhet pH, EC/TDS och temperaturmätningar i en enda handhållen enhet.
  • Kombitestare designade för mätningar med hög noggrannhet med en meter
  • Lättläst dubbel LCD, pH/° C eller TDS/° C
  • Automatisk temperaturkompensation
  • Automatisk kalibrering
  • 'Hold'-funktion
  • Automatisk avstängning
  • Utbytbar pH-elektrod
Specifikationer
Noggrannhet (konduktivitet) ±2 %
Noggrannhet (pH) ±0,05
Noggrannhet (TDS) ±2 %
Batteritid 100 hr.
Kalibrering Ja
Kalibreringspunkter (pH) Automatisk, vid en eller två punkter med två uppsättningar standardbuffertar (pH 4,01 / 7,01 / 10,01 eller pH 4,01
Visningstyp LCD
Räckvidd (ledningsförmåga) 0 till 3999μ S/cm
Område (pH) 0 till 14
Räckvidd (TDS) 0 till 2000 ppm (mg/L)
Upplösning (pH) 0.01
Temperaturområde (metriskt) 0,0 °C till 60,0 °C
Modell HI98129
Upplösning (konduktivitet) 1 μS/cm
Upplösning (TDS) 1ppm (mg/L)
TDS-faktorintervall 0 till 2000 ppm (mg/L)
Temperaturnoggrannhet ±0,5 °C
Temperaturkompensation pH: automatisk; EC/TDS: automatisk med β justerbar från 0,0 till 2,4% /° C
Temperaturområde (engelska) 32,0 °F till 140,0 °F
Temperaturupplösning 0,1 / 0,1 °C/° F