Läs mer
Fisherbrand™ Vattentät pH-penna
Produktkod. 16417270 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Område (pH):
0 till 14
Produktkod. Område (pH)
16417270 0 till 14
1 options
Produktkod. 16417270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    701.00 SEK
    611.17 SEK / Paket med 1
    Save 89.83 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
I lager
pH-mätning är enklare än någonsin med Fisherbrand™ pH Pen. En prisvärd testare i fickstorlek utformad för pH-mätningar på språng.
Noggranna och lätta att använda, dessa testare är idealiska för snabba pH-mätningar i hydroponisk trädgårdsskötsel, vattenbruk, jordbruk, pooler, enkelt labbarbete och andra vatten-/avloppsvattenapplikationer.
  • ±0,1 % noggrannhet över hela pH-området
  • Automatisk buffertigenkänning och autokalibreringsfunktioner– snabba, enkla kalibreringar med en knapptryckning
  • Långvarig sensor– stor volym polymergelreferens ger längre sensorlivslängd, medan den är enkel Kynar™ referensövergång förhindrar igensättning
  • Automatisk temperaturkompensation och upp till tre kalibreringspunkter för breddad noggrannhet i hela pH-området
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet (pH) ±0,1
Kalibrering Automatisk
Område (pH) 0 till 14
Upplösning (pH) 0.1
Visningstyp LCD, 3,5 siffror med annunciator
IP-betyg IP67
Mått (L x B x H) 16.3 x 4.5 x 3 cm
Vikt (metrisk) 90 g
Temperaturkompensation Automatisk temperaturkompensation (ATC)
Batterityp 4 x 1,5 V 'A76' mikroalkaliska batterier