Läs mer
Kolmi Hopen™ Waterproof, Polyethylene-coated Isolation Gown
Handla allt Medicom Produkter
:
Waterproof, Polyethylene-coated Isolation Gown; Closure Type: Tie; Color: Sky Blue; Disposable: Yes; Material: Polypropylene, Polyethylene; Size: X-Large
Beskrivning
- Large opening for passage of the head
- Patented 'Flexneck' technology consisting of double elastic
- Long sleeves with thumb holes that completely cover wrists
- Waterproof, designed to protect healthcare professionals and patients from cross-infection
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | X-large |
| För användning med (applikation) | Medicinsk |
| Kön | Unisex |
| Antal fickor | Hold (Håll) |
| Produkttyp | Klänning för allmänt bruk |
| Material | Polyeten, polypropen |
| Färg | Himmelsblå |
| Förslutningstyp | Bakre slipsar |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |