Läs mer
Fisherbrand™ Spårbar vattentät termometer
Produktkod. p-2371271 Handla allt Fisherbrand Produkter
skala:
Fahrenheit
Diameter (engelska) Sond:
0,12 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15213986
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Digital, vattentät termometer i fickstorlek. Spårbar vattentät termometer med stötsäker hölje hjälper sond och 10 fot kabel att prestera exakt även när båda är under vatten. Idealisk för våta områden.
  • Lättvisa, 1/4 tums LCD-siffror kan läsas med en blick
  • LCD fungerar i miljöer över fryspunkten
  • Finns i Fahrenheit eller Celsius modeller
Beställningsinfo
Området är -58 °F till 572 °F eller -50 °C till 300 °C med en upplösning på 0,1° och en noggrannhet av± 1 °C. Mått på fodral: 1 3/4 x 1/2 tum.. Sondlängd: 5 tum.
Certifikat
Individuellt serienummer Traceable™ Intyg ges från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad NIST
Diameter (engelska) Sond 0,12 tum
Diameter (metrisk) sond 3.05 mm
För användning med (applikation) Våtlabb, tvätta ner områden och praktiskt taget alla fältapplikationer
Inkluderar Spårbart certifikat, 1,5 V Silveroxidbatteri, magnet, sugkopp och Velcro™ . (Sugkoppen kan användas för att montera sonden i rostfritt stål)
Längd (engelska) Kabel 120 tum.
Längd (engelska) Sond 4,5 tum.
Längd (metrisk) 19 cm
Längd (metrisk) kabel 304.8 cm
Längd (metrisk) sond 137.16 cm
Material ABS-plast
Upplösning 0,1°
Vikt (engelska) 1,5 oz.
Vikt (metrisk) 40 g
Produkttyp Vattentät termometer
Max. Temperatur (engelska) 572 °F
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +572 °F
Kalibrerad Ja
Batterityp Silveroxid
Noggrannhet ±1 °F
Visa Digital LCD
Bredd (metrisk) 9 cm
skala Fahrenheit