Läs mer
Waters - Major Elements Spiking Solution EG3: B, Li, P, Sr @ 1000; Ca, K, Mg, Na @ 10 000 μg/ml i 5 % HNO3, VHG™
Beskrivning
Waters - Major Elements Spiking Solution EG3: B, Li, P, Sr @ 1000; Ca, K, Mg, Na @ 10 000 μg/ml i 5% HNO3
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boron/Lithium/Phosphorus/Strontium/Calcium/Magnesium/Potassium/Sodium |
| CAS | 7440-42-8, 7439-93-2, 7723-14-0, 7440-24-6, 7440-70-2, 7439-95-4 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnamn | Boron/Lithium/Phosphorus/Strontium/Calcium/Magnesium/Potassium/Sodium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Utspäd HNO3 |
| Kvantitet | 100 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Boron 100 μg/mL/Lithium 100 μg/mL/Phosphorus 100 μg/mL/Strontium 100 μg/mL/Calcium 1000 μg/mL/Magnesium 1000 μg/mL/Potassium 1000 μg/mL/Sodium 1000 μg/mL |