Läs mer
Waters - Trace Elements Spiking Solution EG1: Ag, Be, Cd @ 5; Co @ 20; Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Tl, V @ 40; Al, Fe, Se, Zn @ 100; As, Ba, SiO2 @ 200 μg/ml i 5% HNO3, tr. HF, tr. vinsyra, VHG™
Beskrivning
Waters - Trace Elements Spiking Solution EG1: Ag, Be, Cd @ 5; Co @ 20; Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Tl, V @ 40; Al, Fe, Se, Zn @ 100; As, Ba, SiO2 @ 200 μg/ml i 5% HNO3, tr. HF, tr. vinsyra
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Beryllium/Cadmium/Silver/Cobalt/Antimony/Chromium/Copper/Lead/Manganese/Molybdenum/Nickel/Thallium/Vanadium/Aluminium/Iron/Selenium/Arsenic/Barium/Silicon dioxide/Zinc |
| CAS | 7440-41-7, 7440-43-9, 7440-22-4, 7440-48-4, 7440-36-0, 7440-47-3 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnamn | Beryllium/Cadmium/Silver/Cobalt/Antimony/Chromium/Copper/Lead/Manganese/Molybdenum/Nickel/Thallium/Vanadium/Aluminium/Iron/Selenium/Arsenic/Barium/Silicon dioxide/Zinc |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Utspäd HNO3 |
| Kvantitet | 100 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Beryllium 5 μg/mL/Cadmium 5 μg/mL/Silver 5 μg/mL/Cobalt 20 μg/mL/Antimony 40 μg/mL/Chromium 40 μg/mL/Copper 40 μg/mL/Lead 40 μg/mL/Manganese 40 μg/mL/Molybdenum 40 μg/mL/Nickel 40 μg/mL/Thallium 40 μg/mL/Vanadium 40 μg/mL/Aluminium 100 μg/mL/Iron 100 μg/mL/Selenium 100 μg/mL/Arsenic 200 μg/mL/Barium 200 μg/mL/Silicon dioxide 200 μg/mL/Zinc 1000 μg/mL |