Läs mer
Watson-Marlow 313 Rapid-Load Pumphuvudförlängning
För användning med:
Doserings- och överföringspump
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Pumphead accepterar sju rörstorlekar för att uppfylla alla flödeskrav
- Tre nylatronrullar
- Rörvägg på 1,6mm
- Med justerbara rörklämmor
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | Doserings- och överföringspump |
| Håller | 3 |
| Inkluderar | Justerbara rörklämmor |
| Rullmaterial | Nylatron |
| Typ | Förlängningspumphuvud |