Läs mer
Watson-Marlow Marprene Dubbelsegmentsrör
Beskrivning
- Tillverkad av autoklaverbar marpren
- För användning med 400DM2 och 400DM3 pumphuvuden
- Kan användas med alla flerkanalspatroner
- Intilliggande patroner kan innehålla slangar av annat material eller storlek
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Material | Marprene |
| För användning med | 400DM2 och 400DM3 pumphuvuden |
| Slangstorlek | 0,25 mm |
| Produkttyp | Fördelarrör |