Läs mer
Watson-Marlow Fördelarrör - Marprene
Beskrivning
- Tillverkad av autoklaverbar marpren
- För användning med 400DM2 och 400DM3 pumphuvuden
- Kan användas med alla flerkanalspatroner
- Intilliggande patroner kan innehålla slangar av annat material eller storlek
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Inre | 1/50 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0,76 mm |
| Material | Marprene |
| Tjocklek (engelska) | 0,03 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.8 mm |
| För användning med | 323S/MC peristaltisk pump |
| Förpackningsmängd | 6 Pk. |
| Flödeshastighet | 0,04 till 3,1 (pump med fyra rullar), 0,04 till 2,6 (pump med åtta rullar) ml/min. |
| Färg | Svart/Svart |
| Produkttyp | Dubbelsegmentslang |