Läs mer
Watson-Marlow Fördelarrör - Marprene
Beskrivning
- Tillverkad av autoklaverbar marpren
- För användning med 400DM2 och 400DM3 pumphuvuden
- Kan användas med alla flerkanalspatroner
- Intilliggande patroner kan innehålla slangar av annat material eller storlek
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Inre | 3/50 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 1,65 mm |
| Material | Marprene |
| Tjocklek (engelska) | 0,03 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.8 mm |
| För användning med | 323S/MC peristaltisk pump |
| Förpackningsmängd | 15m/Pk. |
| Flödeshastighet | 0,27 till 19 (pump med fyra rullar), 0,2 till 14 (pump med åtta rullar) ml/min. |
| Färg | Blå/blå |
| Produkttyp | Dubbelsegmentslang |