Läs mer
Watson-Marlow Fördelarrör - PVC
Beskrivning
Dubbelt pumpsegment grenrörsrör— använd den ena, överför till den andra för dubbelliv
- För användning med 400DM2 och 400DM3 pumphuvuden
- Kan användas med alla flerkanalspatroner
- Intilliggande patroner kan innehålla slangar av annat material eller storlek
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Inre | 1/25 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 1,14 mm |
| Material | Polypropen, PVC |
| Tjocklek (engelska) | 0,03 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.8 mm |
| För användning med | 323S/MC peristaltisk pump |
| Slangstorlek | 1.14mm |
| Flödeshastighet | 0,14 till 9,9 (fyra rullar pump), 0,13 till 8,8 (åtta rullar pump) ml/min. |
| Färg | Röd/röd |
| Produkttyp | Slangar för pumpar |