Läs mer
Gibco™ Våg Cellbag förfyllda med Sf-900™ II Medium
Kvantitet:
10 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Sf-900 II SFM är ett proteinfritt insektscellodlingsmedium optimerat för tillväxt och underhåll av Spodoptera frugiperda-celler (Sf9 och Sf21) och för storskalig produktion av rekombinanta proteiner uttryckta med hjälp av baculovirusexpressionsvektorsystemet (BEVS). Detta medium är lämpligt för suspensions- och monolagerodlingsmetoder och stödjer tillväxt av andra lepidoptera-cellinjer.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | Sf21, Sf9 |
| Celltyp | Insektscell |
| Klassificering | Proteinfri, Serumfritt |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Cellbag Engångsbruk Bioreactor |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Med tillsatser | Glutamin |
| Produktlinje | Gibco™ , SynerGy™ |
| Kvantitet | 10 l |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |