Läs mer
Fisherbrand™ WAVE Maxi med hjul och extra gjutenhet
Kapacitet:
4 geler
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Designad för att utföra en mängd olika separationer, inklusive första och andra dimensionens SDS-PAGE, nativ, preparativ, gradient och högupplöst nukleinsyraelektrofores, plus kapillärrörsgel IEF och elektroblotting
- Innovativ, vertikal skruvklämma-teknik i PAGE-insatsen
- Endast fyra skruvar krävs nu för att fästa så många 20 x 20 cm geler
- Mycket snabbare uppsättningshastighet jämfört med konkurrerande produkter
- Vertikal skruvklämma-konfiguration fördelar trycket jämnt längs geléns höjd, snarare än i mitten för att eliminera plattans böjning och gelkompression
- Bibehåller en läckagesäker tätning under gjutning
- Ergonomisk, vågliknande design av PAGE-insatsen hjälper till med hantering och uppsättning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 4 geler |
| Gel storlek | 16 x 17.5 cm |
| Inkluderar | Gjutbas, extra gjutenhet |
| Modell | FVS20WAVESYSCU |
| Volym (metrisk) Nedre buffertkammare Max. | 5300 mL |
| Volym (metrisk) Nedre buffertkammare Min. | 1200 mL |
| Mått (L x B x H) | 30 x 18 x 27 cm |
| Vikt (metrisk) | 2.5 kg |