Läs mer
Fisherbrand™ Wave Motion Shakers
Produktkod. p-6731136 Handla allt Fisherbrand Produkter
Pluggtyp:
EU, Storbritannien, CN-kontakt
Certifikat och efterlevnad:
CE
Förpackningsstorlek:
Varje
Innehåller
Dimpled rubber mat and 6 tube securing bands
Tyst drift lämplig för en mängd olika applikationer
  • Lättjusterad hastighetskontroll med optimerad lågfartsdrift
  • Lätt att justera lutningsvinkeln med en enkel ställskruvsjustering
  • Drifttemperaturintervall från 5 °C till 40 °C möjliggör användning i kylrum eller inkubatorer
  • Kontinuerlig eller tidsinställd drift med automatisk avstängning
  • Displayen visar senast använda inställningar, även efter att strömmen har stängts av.
  • Fortsätt att köra med den senast inställda hastigheten och den återstående tiden när strömmen återställs.
  • Hörbart och visuellt larm: I tidsstyrt läge, när tiden når noll, ljuder larmet 5 gånger, sedan visas tidsfönstret“ Avsluta” och flimrar hela tiden. Larmet kan stoppas genom att trycka på valfri knapp.
  • Två 'års tillverkargaranti
Garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gungvinkel 0 till 12° , Justerbar
Bärande kapacitet (metrisk) 9.8 kg
Hastighetsintervall 5 till 120 rpm
Spänning 100 till 240 V
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 40 °C
Bärande kapacitet (engelska) 22 lb.
Certifikat och efterlevnad CE
Pluggtyp EU, Storbritannien, CN-kontakt
Material Aluminiumplattform
Mått (LxB) Plattform 306 x 266 mm
Mått (L x B x H) 415 x 293 x 209 mm
Larm Hörbart och visuellt
Visa LED
Inkluderar Gummimatta med gropar; 6 rörsäkringsband
Timerintervall 0 min. till 99:59 timmar.
Garanti och serviceerbjudande 2 år