Läs mer
OHAUS™ Viftande Shaker
Produktkod. 15752209 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Controllertyp:
Analog
Digital
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Controllertyp unitSize
15752209 Digital Varje
15782209 Analog Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15752209 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30391949
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Waving Shaker erbjuder en jämn, lågskummande, 3D-vågrörelse för exakt hastighetskontroll.
  • Digital styrenhet
    • Ger exakt hastighetskontroll och en jämn, lågskummande, tredimensionell vågrörelse
    • Idealisk för användning i ett brett utbud av laboratorieapplikationer
    • Designad för att användas i en mängd olika miljöförhållanden
    • Brickan innehåller en halkfri gummimatta som är lämplig för petriskålar
    • Elektronisk lutningsjustering från 0 till 20° medan enheten är igång
    • Visar hastighet och lutningsvinkel och tid
    • Timer med ljudlarm
  • Analog kontroll
    • Ett enkelt och ekonomiskt alternativ för alla dina viftande behov
    • Idealisk för cellodling och blotting-applikationer
    • Designad för att användas i en mängd olika miljöförhållanden
    • Variabel kontroll för hastighet, tilt och tid
    • 2,3 kg kapacitet
    • Stor bricka 356 x 279 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gungvinkel 0 till 20°
Bärande kapacitet (metrisk) 2.3 kg
Hastighetskontroll noggrannhet ±1 rpm
Hastighetsintervall 1 till 30 rpm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz, 5 A
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +60 °C
Amperage 5 A
Certifikat och efterlevnad CE, TUV
Material Aluminiumplattform
Djup (engelska) 17.00 in.
Djup (metriskt) 43.20 cm
Mått (LxB) Plattform 29.9 x 22.2 cm
Mått (L x B x H) 43.2 x 27.9 x 15.2 cm
Höjd (engelska) 6.00 tum.
Höjd (metrisk) 15.20 cm
Längd (engelska) 17.00 in.
Längd (metrisk) 43.20 cm
Bredd (engelska) 11,00 tum
Bredd (metrisk) 27.90 cm
Controllertyp Digital
Beskrivning Shaker, Viftande, SHWV02DG, EU
Modell SHWV02DG
Timerintervall 1 sek. till 160 timmar.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.