Läs mer
OHAUS™ Viftande Shaker
Artikelnummer. 15782209 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Controllertyp:
Analog
Digital
Packungsgröße:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Controllertyp unitSize
15782209 Analog Varje
15752209 Digital Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15782209 Lieferant OHAUS™ Lieferanten-Nr. 30391968
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
OHAUS™ Waving Shaker erbjuder en jämn, lågskummande, 3D-vågrörelse för exakt hastighetskontroll.
  • Digital styrenhet
    • Ger exakt hastighetskontroll och en jämn, lågskummande, tredimensionell vågrörelse
    • Idealisk för användning i ett brett utbud av laboratorieapplikationer
    • Designad för att användas i en mängd olika miljöförhållanden
    • Brickan innehåller en halkfri gummimatta som är lämplig för petriskålar
    • Elektronisk lutningsjustering från 0 till 20° medan enheten är igång
    • Visar hastighet och lutningsvinkel och tid
    • Timer med ljudlarm
  • Analog kontroll
    • Ett enkelt och ekonomiskt alternativ för alla dina viftande behov
    • Idealisk för cellodling och blotting-applikationer
    • Designad för att användas i en mängd olika miljöförhållanden
    • Variabel kontroll för hastighet, tilt och tid
    • 2,3 kg kapacitet
    • Stor bricka 356 x 279 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gungvinkel 0 till 16°
Bärande kapacitet (metrisk) 2.3 kg
Hastighetsintervall 1 till 75 rpm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz, 0,65 A
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +60 °C
Amperage 0,065 A
Produkttyp Viftande Shaker
Certifikat och efterlevnad CE, TUV
Pluggtyp EU-kontakt
Material Aluminiumplattform
Djup (engelska) 16,80 tum.
Djup (metriskt) 42.50 cm
Mått (LxB) Plattform 35.6 x 27.9 cm
Mått (L x B x H) 42.5 x 27.9 x 16.5 cm
Höjd (engelska) 6,50 tum
Höjd (metrisk) 16.50 cm
Längd (engelska) 16,80 tum.
Längd (metrisk) 42.50 cm
Bredd (engelska) 11,00 tum
Bredd (metrisk) 27.90 cm
Controllertyp Analog
Modell SHWV02AL, EU
Timerintervall 1 sek. till 160 timmar.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.