Läs mer
OHAUS™ Viftande Shaker
Produktkod. p-7158996 Handla allt Ohaus Produkter
Controllertyp:
Analog
Digital
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15752209
Brand: OHAUS™ 30391949
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Waving Shaker erbjuder en jämn, lågskummande, 3D-vågrörelse för exakt hastighetskontroll.
  • Digital styrenhet
    • Ger exakt hastighetskontroll och en jämn, lågskummande, tredimensionell vågrörelse
    • Idealisk för användning i ett brett utbud av laboratorieapplikationer
    • Designad för att användas i en mängd olika miljöförhållanden
    • Brickan innehåller en halkfri gummimatta som är lämplig för petriskålar
    • Elektronisk lutningsjustering från 0 till 20° medan enheten är igång
    • Visar hastighet och lutningsvinkel och tid
    • Timer med ljudlarm
  • Analog kontroll
    • Ett enkelt och ekonomiskt alternativ för alla dina viftande behov
    • Idealisk för cellodling och blotting-applikationer
    • Designad för att användas i en mängd olika miljöförhållanden
    • Variabel kontroll för hastighet, tilt och tid
    • 2,3 kg kapacitet
    • Stor bricka 356 x 279 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gungvinkel 0 till 20°
Bärande kapacitet (metrisk) 2.3 kg
Hastighetskontroll noggrannhet ±1 rpm
Hastighetsintervall 1 till 30 rpm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz, 5 A
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +60 °C
Amperage 5 A
Certifikat och efterlevnad CE, TUV
Material Aluminiumplattform
Djup (engelska) 17.00 in.
Djup (metriskt) 43.20 cm
Mått (LxB) Plattform 29.9 x 22.2 cm
Mått (L x B x H) 43.2 x 27.9 x 15.2 cm
Höjd (engelska) 6.00 tum.
Höjd (metrisk) 15.20 cm
Längd (engelska) 17.00 in.
Längd (metrisk) 43.20 cm
Bredd (engelska) 11,00 tum
Bredd (metrisk) 27.90 cm
Controllertyp Digital
Beskrivning Shaker, Viftande, SHWV02DG, EU
Modell SHWV02DG
Timerintervall 1 sek. till 160 timmar.