Läs mer
Wax Ceresin, Technical, White, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 8001-75-0 |
| Smältpunkt | 61°C |
| Färg | White to Yellow |
| Förpackning | Plastic powder jar |
| Molekylformel | C30H50O2 |
| MDL-nummer | 146361 |
| Kvantitet | 250 g |
| InChI-nyckel | DSEKYWAQQVUQTP-UHFFFAOYNA-N |
| Molekylvikt (g/mol) | 442.73 |
| Fysisk form | Solid |