Läs mer
Wax, Pure, Carnauba, Yellow, Fisher Chemical
Produktkod. 10753621 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10753621 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10753621 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer W/0255/48
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 8015-86-9
Smältpunkt 81°C
Färg Yellow
Förpackning Plastic powder jar
MDL-nummer 130724
Kvantitet 100 g
Fysisk form Solid