Läs mer
Tocris Bioscience™ WAY 100635 maleate
Beskrivning
Potent, silent antagonist of 5-HT1A receptors (IC50 = 2.2 nM; Ki = 0.84 nM for rat 5-HT1A receptors). Displays 100-fold selectivity for 5-HT1A over other 5-HT subtypes. Also exhibits agonist activity at dopamine D4 receptors.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | WAY 100635 maleate |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 538.64 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 540.661 |