missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
WAY 100635 Trihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | WAY 100635 Hydrochloride |
| CAS | 146714-97-8 |
| Molekylformel | C25 H34 N4 O2 . 3 Cl H |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N-[2-[4-(2-Methoxyphenyl)-1-piperazinyl]ethyl]-N-2-pyridinylcyclohexanecarboxamide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C25H34N4O2.3ClH/c1-31-23-12-6-5-11-22(23)28-18-15-27(16-19-28)17-20-29(24-13-7-8-14-26-24)25(30)21-9-3-2-4-10-21;;;/h5-8,11-14,21H,2-4,9-10,15-20H2,1H3;3*1H |
| LEDER | Cl.Cl.Cl.COc1ccccc1N2CCN(CCN(C(=O)C3CCCCC3)c4ccccn4)CC2 |
| IUPAC-namn | N-[2-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]ethyl]-N-pyridin-2-ylcyclohexanecarboxamide;trihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 531.95 |
| Formel vikt | 530.1982 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?