Läs mer
WAY-151932, MedChemExpress
Beskrivning
WAY-151932 is a vasopressin V2-receptor agonist with IC50 of 80.3 nM and 778 nM in human-V2 binding and V1a binding assay.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | WAY-151932 |
| CAS | 220460-92-4 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H19ClN4O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | VNA-932 WAY-VNA 932 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 200 mg/mL (496.43 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CC=C(N2N=C(C)C=C2)C=C1Cl)N3CC4=CC=CN4CC5=CC=CC=C53 |
| Molekylvikt (g/mol) | 402.88 |
| Visa mer |