Läs mer
Tocris Bioscience™ WAY 161503 hydrochloride
Beskrivning
Potent and selective 5-HT2C receptor agonist (Ki = 4 nM; EC50 = 12 nM). Antidepressant following systemic administration in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | WAY 161503 hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 308.59 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 308.587 |