Läs mer
Tocris Bioscience™ WAY 170523
Beskrivning
Potent and selective inhibitor of MMP-13 (IC50 values are 17, 945, > 1000 and > 10000 nM for MMP-13, MMP-9, TACE and MMP-1 respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | WAY 170523 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Formel vikt | 613.68 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 613.685 |